β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure (MES)
Lieferant: Molekula
Synonyme:
2-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid, 2-Morpholinoethanesulphonic acid
18031947-100G
18031947-500G
MOLE18031947-100GEA
114
EUR
MOLE18031947-100G
MOLE18031947-500G
β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure (MES)
MES (β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure)
Formel:
C₆H₁₃NO₄S Molekulargewicht: 195.24 g/mol Schmelzpunkt: 316 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006181 CAS-Nummer: 4432-31-9 EINECS: 224-632-3 Merck Index: 13,05929 |