β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure (MES)
Lieferant: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Synonyme: 2-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid, 2-Morpholinoethanesulphonic acid
06010-1 06010-2
BMOL06010-1EA 0 EUR
BMOL06010-1 BMOL06010-2
β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure (MES)
MES (β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure)
Formel: C₆H₁₃NO₄S
Molekulargewicht: 195.24 g/mol
Schmelzpunkt: 316
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006181
CAS-Nummer: 4432-31-9
EINECS: 224-632-3
Merck Index: 13,05929