Toluol-α-sulfonylfluorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: PMSF, Phenylmethanesulphonyl fluoride, Phenylmethylsulphonyl fluoride, α-Toluenesulphonyl fluoride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
P7626-5G P7626-250MG P7626-100G P7626-1G P7626-25G
SIALP7626-5GEA 145 EUR
SIALP7626-5G SIALP7626-250MG SIALP7626-100G SIALP7626-1G SIALP7626-25G
Toluol-α-sulfonylfluorid, Sigma-Aldrich®
Toluol-α-sulfonylfluorid
Formel: C₇H₇FO₂S
Molekulargewicht: 174.2 g/mol
Siedepunkt: 80…85 °C (0.3 mmHg)
Schmelzpunkt: 91…92 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007424
CAS-Nummer: 329-98-6
EINECS: 206-350-2
UN-Nummer: 2923
ADR: 8 III