Toluol-α-sulfonylfluorid
Lieferant: Roth Carl
|
Gefahr
|
Synonyme:
PMSF, Phenylmethanesulphonyl fluoride, Phenylmethylsulphonyl fluoride, α-Toluenesulphonyl fluoride
6367.1
6367.2
6367.3
6367.4
ROTH6367.1EA
0
EUR
ROTH6367.1
ROTH6367.2
ROTH6367.3
ROTH6367.4
Toluol-α-sulfonylfluorid
Toluol-α-sulfonylfluorid
Formel:
C₇H₇FO₂S Molekulargewicht: 174.2 g/mol Siedepunkt: 80…85 °C (0.3 mmHg) Schmelzpunkt: 91…92 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007424 CAS-Nummer: 329-98-6 EINECS: 206-350-2 UN-Nummer: 2923 ADR: 8 III |