Toluol-α-sulfonylfluorid
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: PMSF, Phenylmethanesulphonyl fluoride, Phenylmethylsulphonyl fluoride, α-Toluenesulphonyl fluoride
13342346-5G 13342346-25G
MOLE13342346-5GEA 108 EUR
MOLE13342346-5G MOLE13342346-25G
Toluol-α-sulfonylfluorid
Toluol-α-sulfonylfluorid
Formel: C₇H₇FO₂S
Molekulargewicht: 174.2 g/mol
Siedepunkt: 80…85 °C (0.3 mmHg)
Schmelzpunkt: 91…92 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007424
CAS-Nummer: 329-98-6
EINECS: 206-350-2
UN-Nummer: 2923
ADR: 8 III