Toluol-α-sulfonylfluorid ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: PMSF, Phenylmethanesulphonyl fluoride, Phenylmethylsulphonyl fluoride, α-Toluenesulphonyl fluoride
B22146.06 B22146.03 B22146.14
B22146.06EA 92 EUR
B22146.06 B22146.03 B22146.14
Toluol-α-sulfonylfluorid ≥99%
Toluol-α-sulfonylfluorid
Purity: 99% CAS No.: 329-98-6 Molecular Formula: C7H7FO2S Formula Weight: 174.19 Melting Point: 92-94° Beilstein Reference: 2088311 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00007424
Formel: C₇H₇FO₂S
Molekulargewicht: 174.2 g/mol
Siedepunkt: 80…85 °C (0.3 mmHg)
Schmelzpunkt: 92…94 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007424
CAS-Nummer: 329-98-6
EINECS: 206-350-2
UN-Nummer: 2923
ADR: 8 III