Toluol-α-sulfonylfluorid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
PMSF, Phenylmethanesulphonyl fluoride, Phenylmethylsulphonyl fluoride, α-Toluenesulphonyl fluoride
215740010
215740050
215740100
215740500
ACRO215740010EA
48.4
EUR
ACRO215740010
ACRO215740050
ACRO215740100
ACRO215740500
Toluol-α-sulfonylfluorid 99%
Toluol-α-sulfonylfluorid
Formel:
C₇H₇FO₂S Molekulargewicht: 174.2 g/mol Schmelzpunkt: 90…94 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007424 CAS-Nummer: 329-98-6 EINECS: 206-350-2 UN-Nummer: 2923 ADR: 8 II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Needles and/or agglomerates |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 90 to 94 °C |
GC | ≥98.5 % |