Toluol-α-sulfonylchlorid ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Benzylsulphonyl chloride, α-Toluenesulphonyl chloride, Phenylmethylsulphonyl chloride, Phenylmethanesulphonyl chloride
A10124.06 A10124.14 A10124.22
A10124.06EA 30.4 EUR
A10124.06 A10124.14 A10124.22
Toluol-α-sulfonylchlorid ≥99%
Toluol-α-sulfonylchlorid
Purity: 99% CAS No.: 1939-99-7 Molecular Formula: C6H5CH2SO2Cl Formula Weight: 190.65 Melting Point: 89-94° Boiling Point: 120°/10mm UN No.: 3096 MDL No.: MFCD00007455
Formel: C₇H₇ClO₂S
Siedepunkt: 120 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 89…94 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007455
CAS-Nummer: 1939-99-7
EINECS: 217-717-1
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II