3,3-Dimethyloctan ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B21520.03 B21520.06
B21520.03EA 41.5 EUR
B21520.03 B21520.06
3,3-Dimethyloctan ≥98%
3,3-Dimethyloctane
Purity: 98% CAS No.: 4110-44-5 Molecular Formula: C10H22 Formula Weight: 142.29 Boiling Point: 161° UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00048874
Formel: C₁₀H₂₂
Siedepunkt: 161 °C
Schmelzpunkt: –69 °C
Dichte: 0,74
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00048874
CAS-Nummer: 4110-44-5
UN-Nummer: 3295
ADR: 3,III