Isoamylalkohol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Isopentyl alcohol, iso-Pentanol, 3-Methyl-1-butanol, 3-Methylbutanol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W205710-1KG-K W205710-20KG-K W205710-4KG-K W205710-8KG-K
SIALW205710-1KG-KEA 78.9 EUR
SIALW205710-1KG-K SIALW205710-20KG-K SIALW205710-4KG-K SIALW205710-8KG-K
Isoamylalkohol, Sigma-Aldrich®
Isoamylalkohol
Formel: (CH₃)₂CHCH₂CH₂OH
Molekulargewicht: 88.15 g/mol
Siedepunkt: 130
Schmelzpunkt: –117 °C
Dichte: 0.812 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 42
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002934
CAS-Nummer: 123-51-3
EINECS: 204-633-5
UN-Nummer: 1105
ADR: 3 III
Merck Index: 13,05214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd7b89cc1890b5d4b2083195c30c0d1047c32e9a&vid=170c60e26c7b4edab6e0686f91d04e676da16e6d&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR