3,3-Dimethyl-1-butanol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,3-Dimethylbutan-1-ol
H30194.09
H30194.18
H30194.09EA
111
EUR
H30194.09
H30194.18
3,3-Dimethyl-1-butanol ≥97%
3,3-Dimethyl-1-butanol
Purity: 97%
CAS No.: 624-95-3
Molecular Formula: C6H14O
Formula Weight: 102.18
Flash Point: 56°(133°F)
Refractive Index: 1.4140
Odour: Alcohol-like
Melting Point: -60°
Boiling Point: 142-143°
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00002928
Formel:
C₆H₁₄O Siedepunkt: 142…143 °C Schmelzpunkt: –60 °C Dichte: 0.81 Flammpunkt: 56 °C (133 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002928 CAS-Nummer: 624-95-3 EINECS: 210-872-6 UN-Nummer: 1987 ADR: 3,III |