Zinn(II)-2-ethylhexanoat, tech.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
18590.22 18590.36 18590.A3 AB204036.0100
18590.22EA 50.4 EUR
18590.22 18590.36 18590.A3 ABCRAB204036.0100
Zinn(II)-2-ethylhexanoat, tech.
Zinn(II)-2-ethylhexanoat
Formel: C₁₆H₃₀O₄Sn
Dichte: 1,251
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002676
CAS-Nummer: 301-10-0
EINECS: 206-108-6