Calcium-2-ethylhexanoat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A18266.06 A18266.14 A18266.22
A18266.06EA 51.8 EUR
A18266.06 A18266.14 A18266.22
Calcium-2-ethylhexanoat ≥98%
Calcium-2-ethylhexanoat
Purity: 98% CAS No.: 136-51-6 Molecular Formula: C16H30CaO4 Formula Weight: 326.50 Odour: Odourless
Formel: C₁₆H₃₀CaO₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014001
CAS-Nummer: 136-51-6
EINECS: 205-249-0