1-Pentansulfonsäure Natriumsalz
Lieferant: Molekula
Synonyme:
Sodium 1-pentanesulphonate, Sodium pentane-1-sulphonate, Pentane-1-sulphonic acid sodium salt, Sodium pentanesulphonate, 98%, Sodium pentanesulphonate
15583676-100G
15583676-25G
MOLE15583676-100GEA
265
EUR
MOLE15583676-100G
MOLE15583676-25G
1-Pentansulfonsäure Natriumsalz
1-Pentanesulphonic acid sodium salt
Formel:
C₅H₁₁O₃SNa Molekulargewicht: 174.2 g/mol Schmelzpunkt: > 300 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007541 CAS-Nummer: 22767-49-3 EINECS: 245-208-4 |