1,1,3-Trimethoxypropan ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Methoxypropionaldehyde diethyl acetal
B23448.06 B23448.14
B23448.06EA 43.7 EUR
B23448.06 B23448.14
1,1,3-Trimethoxypropan ≥98%
1,1,3-Trimethoxypropane
Purity: 98% CAS No.: 14315-97-0 Molecular Formula: (CH3O)2CHCH2CH2OCH3 Formula Weight: 134.17 Flash Point: 40°(105°F) Refractive Index: 1.4000 Boiling Point: 45-46°/17mm UN No.: 3271 MDL No.: MFCD00008490
Formel: C₆H₁₄O₃
Siedepunkt: 45…46 °C (17 mmHg)
Dichte: 0.942
Flammpunkt: 40 °C (105 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008490
CAS-Nummer: 14315-97-0
UN-Nummer: 3271
ADR: 3,III