Dimethylglyoxim ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A12810.0E A12810.22 A12810.36
A12810.0EEA 742 EUR
A12810.0E A12810.22 A12810.36
Dimethylglyoxim ≥99%
Dimethylglyoxim
Purity: 99% CAS No.: 95-45-4 Molecular Formula: C4H8N2O2 Formula Weight: 116.12 Melting Point: ca 240° dec. Beilstein Reference: 506731 Merck Reference: 14,3246 MDL No.: MFCD00002117
Formel: CH₃C(=NOH)C(=NOH)CH₃
Siedepunkt: 53 °C (8 mmHg)
Schmelzpunkt: ∼ 240 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002117
CAS-Nummer: 95-45-4
EINECS: 202-420-1
Merck Index: 14,3246