Dimethylglyoxim ≥99% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Diacetyl glyoxime, Diacetyl dioxime, 2,3-Butanedione dioxime
33310.18
33310.30
33310.18EA
71.2
EUR
33310.18
33310.30
Dimethylglyoxim ≥99% ACS
Dimethylglyoxim
CAS No.: 95-45-4
Molecular Formula: C4H8N2O2
Formula Weight: 116.12
Physical Form: Powder
Appearance: White to off-white
Melting Point: ca 240° dec.
Beilstein Reference: 506731
Merck Reference: 14,3246
MDL No.: MFCD00002117
Formel:
CH₃C(=NOH)C(=NOH)CH₃ Molekulargewicht: 116.12 g/mol Siedepunkt: 53 °C (8 mmHg) Schmelzpunkt: ∼ 240 °C (Zers.) Dichte: 1.37 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002117 CAS-Nummer: 95-45-4 EINECS: 202-420-1 Merck Index: 14,3246 |