Acetonoxim, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Propan-2-one oxime, Acetoxime, Acetone oxime, 2-Propanone oxime

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

00750-10G 00750-250G
SIAL00750-10GEA 29.1 EUR
SIAL00750-10G SIAL00750-250G
Acetonoxim, Sigma-Aldrich®
Acetonoxim
Formel: C₃H₇NO
Molekulargewicht: 73.09 g/mol
Siedepunkt: 135
Schmelzpunkt: 61
Dichte: 1.045 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002118
CAS-Nummer: 127-06-0
EINECS: 204-820-1
UN-Nummer: 1325
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,00077

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR