Acetonoxim 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Propan-2-one oxime, Acetoxime, Acetone oxime, 2-Propanone oxime

102391000 102395000 102390025
ACRO102391000EA 54 EUR
ACRO102391000 ACRO102395000 ACRO102390025
Acetonoxim 98%
Acetonoxim
Formel: C₃H₇NO
Molekulargewicht: 73.09 g/mol
Siedepunkt: 135 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 58…62 °C
Flammpunkt: 60 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002118
CAS-Nummer: 127-06-0
EINECS: 204-820-1
UN-Nummer: 1325
ADR: 4.1 II
Merck Index: 13,00077

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to yellow Crystals or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 63 °C
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR