Diethylentriamin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 2,2'-Iminodi(ethylamine), DIEN, Diethylenetriamine

M-Clarity™ quality level = MQ200

D93856-1L D93856-2.5L D93856-5ML D93856-18L
SIALD93856-1LEA 71.6 EUR
SIALD93856-1L SIALD93856-2.5L SIALD93856-5ML SIALD93856-18L
Diethylentriamin, Sigma-Aldrich®
Diethylentriamin
Formel: C₄H₁₃N₃
Siedepunkt: 207 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –39 °C
Dichte: 0.9523 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 97 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008171
CAS-Nummer: 111-40-0
EINECS: 203-865-4
UN-Nummer: 2079
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR