2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethansulfonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: BES, 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)ethanesulphonic acid, N,N-Bis-(2-hydroxyethyl)-2-ethanesulphonic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ400
B9879-100G B9879-1KG B9879-250G B9879-25G
SIALB9879-100GEA 239 EUR
SIALB9879-100G SIALB9879-1KG SIALB9879-250G SIALB9879-25G
2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethansulfonsäure, Sigma-Aldrich®
2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethansulfonsäure
Formel: C₆H₁₅NO₅S
Molekulargewicht: 213.25 g/mol
Siedepunkt: 405
Schmelzpunkt: 152…156 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007533
CAS-Nummer: 10191-18-1
EINECS: 233-465-5