2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethansulfonsäure
Lieferant: Roth Carl
Synonyme:
BES, 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)ethanesulphonic acid, N,N-Bis-(2-hydroxyethyl)-2-ethanesulphonic acid
9134.1
9134.2
9134.3
ROTH9134.1EA
0
EUR
ROTH9134.1
ROTH9134.2
ROTH9134.3
2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethansulfonsäure
2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethansulfonsäure
Formel:
C₆H₁₅NO₅S Molekulargewicht: 213.25 g/mol Siedepunkt: 405 Schmelzpunkt: 152…156 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007533 CAS-Nummer: 10191-18-1 EINECS: 233-465-5 |