2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethansulfonsäure

Lieferant: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES

50002-1 50002-2
BMOL50002-1EA 0 EUR
BMOL50002-1 BMOL50002-2
2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethansulfonsäure
2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethansulfonsäure
Formel: C₆H₁₅NO₅S
Siedepunkt: 405 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 152…156 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007533
CAS-Nummer: 10191-18-1
EINECS: 233-465-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR