1,3-Diiodpropan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Trimethylene diiodide
M-Clarity™ quality level = MQ200
238414-100G 238414-25G
SIAL238414-100GEA 378 EUR
SIAL238414-100G SIAL238414-25G
1,3-Diiodpropan, Sigma-Aldrich®
1,3-Diiodpropan
Formel: C₃H₆I₂
Siedepunkt: 228 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –20 °C
Dichte: 2.59617 g/cm³ (4 °C)
MDL Number: MFCD00001097
CAS-Nummer: 627-31-6
EINECS: 210-993-4