Silberdiethyldithiocarbamat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D93503-25G
D93503-5G
SIALD93503-25GEA
288
EUR
SIALD93503-25G
SIALD93503-5G
Silberdiethyldithiocarbamat, Sigma-Aldrich®
Silberdiethyldithiocarbamat
Formel:
(C₂H₅)₂NCSSAg Schmelzpunkt: 176…178,5 °C |
MDL Number:
MFCD00004929 CAS-Nummer: 1470-61-7 EINECS: 216-003-7 UN-Nummer: 3077 ADR: 9,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...