Urethan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Carbamic acid ethyl ester, Ethyl carbamate
94300-1KG
94300-250G
94300-50G
SIAL94300-1KGEA
242
EUR
SIAL94300-1KG
SIAL94300-250G
SIAL94300-50G
Urethan, Sigma-Aldrich®
Urethan
Formel:
C₃H₇NO₂ Siedepunkt: 182 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 48…50 °C Dichte: 1.11 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 92 °C |
MDL Number:
MFCD00007966 CAS-Nummer: 51-79-6 EINECS: 200-123-1 UN-Nummer: 2757 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,10013 |