Urethan ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Carbamic acid ethyl ester, Ethyl carbamate
44804.18
44804.30
44804.18EA
50.9
EUR
44804.18
44804.30
Urethan ≥98%
Urethan
Purity: 98%
CAS No.: 51-79-6
Molecular Formula: C3H7NO2
Formula Weight: 89.09
Flash Point:
Formel:
C₃H₇NO₂ Siedepunkt: 182…184 °C Schmelzpunkt: 48…50 °C Dichte: 1.11 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >92 °C (198 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007966 CAS-Nummer: 51-79-6 EINECS: 200-123-1 UN-Nummer: 2757 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,9877 |