Diethylentriaminpentaessigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: N-Carboxymethyliminobis(ethylenenitrilo)tetra(acetic acid), Kestranal® Aza Pa, DTPA, Titriplex® V, Idranal V, Diethylenetriaminepentaacetic acid, 2,2',2'',2'''-((((Carboxymethyl)azanediyl)bis(ethane-2,1-diyl))bis(azanetriyl))tetraacetic acid, Diethylenetriamine-N,N,N',N'',N''-pentaacetic acid
D1133-1KG D1133-250G D1133-500G D1133-5G
SIALD1133-1KGEA 241 EUR
SIALD1133-1KG SIALD1133-250G SIALD1133-500G SIALD1133-5G
Diethylentriaminpentaessigsäure, Sigma-Aldrich®
Diethylentriaminpentaessigsäure
Formel: C₁₄H₂₃N₃O₁₀
Schmelzpunkt: 220…222 °C
Dichte: 1.558 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004289
CAS-Nummer: 67-43-6
EINECS: 200-652-8
UN-Nummer: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,07202