Diethylentriaminpentaessigsäure 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: N-Carboxymethyliminobis(ethylenenitrilo)tetra(acetic acid), Kestranal® Aza Pa, DTPA, Titriplex® V, Idranal V, Diethylenetriaminepentaacetic acid, 2,2',2'',2'''-((((Carboxymethyl)azanediyl)bis(ethane-2,1-diyl))bis(azanetriyl))tetraacetic acid, Diethylenetriamine-N,N,N',N'',N''-pentaacetic acid
114320010 114322500 114320050
ACRO114320010EA 195 EUR
ACRO114320010 ACRO114322500 ACRO114320050
Diethylentriaminpentaessigsäure 98+%
Diethylentriaminpentaessigsäure
Formel: C₁₄H₂₃N₃O₁₀
Schmelzpunkt: 220 °C (dec.)
Dichte: 1.56 g/cm³
Flammpunkt: 200 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004289
CAS-Nummer: 67-43-6
EINECS: 200-652-8
ADR: 9,III
Merck Index: 13,07202
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH ≥98.0 %