Natriumiodacetat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
170970250
170971000
ACRO170970250EA
105
EUR
ACRO170970250
ACRO170971000
Natriumiodacetat 99%
Natriumiodacetat
Formel:
C₂H₂INaO₂ Schmelzpunkt: 208…210 °C Flammpunkt: 208 °C Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00002686 CAS-Nummer: 305-53-3 EINECS: 206-165-7 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light yellow to yellow-brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |
GC | ≥96.0 % |
Stabilizer | hydroquinone: approx. 0.05 % |