Dimethylsuccinat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
DBE-4 dibasic ester, Succinic acid dimethyl ester, 1,4-Butanedioic acid dimethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
112755-100G
112755-500G
SIAL112755-100GEA
46
EUR
SIAL112755-100G
SIAL112755-500G
Dimethylsuccinat, Sigma-Aldrich®
Dimethylsuccinat
Formel:
C₆H₁₀O₄ Siedepunkt: 200 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 18…19 °C Dichte: 1.117 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008466 CAS-Nummer: 106-65-0 EINECS: 203-419-9 Merck Index: 12,09038 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...