Stearylstearat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
368110050
368110010
ACRO368110050EA
758
EUR
ACRO368110050
ACRO368110010
Stearylstearat 98%
Stearylstearat
Formel:
C₃₆H₇₂O₂ Siedepunkt: ∼175 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 64 °C Flammpunkt: ≥ 160 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00056225 CAS-Nummer: 2778-96-3 EINECS: 220-476-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder or platelets |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |