2-Ethylhexylacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W514705-1KG-K
W514705-9KG-K
SIALW514705-1KG-KEA
80.3
EUR
SIALW514705-1KG-K
SIALW514705-9KG-K
2-Ethylhexylacetat, Sigma-Aldrich®
2-Ethylhexylacetat
Formel:
C₁₀H₂₀O₂ Molekulargewicht: 172.27 g/mol Siedepunkt: 198 Schmelzpunkt: –45 °C Dichte: 0.8726 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00027249 CAS-Nummer: 103-09-3 EINECS: 203-079-1 Merck Index: 12,06860 |