2-Ethylhexylacetat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B23257.AK B23257.AU
B23257.AKEA 26.9 EUR
B23257.AK B23257.AU
2-Ethylhexylacetat ≥99%
2-Ethylhexylacetat
Purity: 99% CAS No.: 103-09-3 Molecular Formula: C10H20O2 Formula Weight: 172.27 Flash Point: 76°(169°F) Refractive Index: 1.4200 Odour: Pleasant Melting Point: -45° Boiling Point: 199-200° Beilstein Reference: 1758321 Merck Reference: 14,6763 MDL No.: MFCD00027249
Formel: C₁₀H₂₀O₂
Molekulargewicht: 172.27 g/mol
Siedepunkt: 199…200 °C
Schmelzpunkt: –45 °C
Dichte: 0.870
Flammpunkt: 76 °C (169 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00027249
CAS-Nummer: 103-09-3
EINECS: 203-079-1
Merck Index: 12,06860