Ethyldecanoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Ethyl caprate, Capric acid ethyl ester, Decanoic acid ethyl ester, Decylic acid ethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
148970-100ML
148970-500ML
SIAL148970-100MLEA
50
EUR
SIAL148970-100ML
SIAL148970-500ML
Ethyldecanoat, Sigma-Aldrich®
Ethyldecanoat
Formel:
C₁₂H₂₄O₂ Siedepunkt: 245 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –20 °C Dichte: 0.862 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00009581 CAS-Nummer: 110-38-3 EINECS: 203-761-9 Merck Index: 13,03811 |