Triacetin (Glycerintriacetat), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Glyceryl triacetate, Propane-1,2,3-triyl triacetate, Glycerol triacetate
M-Clarity™ quality level = MQ100
T5376-1L T5376-500ML
SIALT5376-1LEA 121 EUR
SIALT5376-1L SIALT5376-500ML
Triacetin (Glycerintriacetat), Sigma-Aldrich®
Triacetin (Glycerintriacetat)
Formel: C₉H₁₄O₆
Siedepunkt: 258 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 4 °C
Dichte: 1.1596 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 138 °C (closed cup)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008716
CAS-Nummer: 102-76-1
EINECS: 203-051-9
Merck Index: 13,09664