Tributyrin (Glycerintributyrat), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Tributyrin, Glyceryl tributyrate, Glycerol tributyrate, Propane-1,2,3-triyl tributyrate
T8626-100ML T8626-25ML
SIALT8626-100MLEA 181 EUR
SIALT8626-100ML SIALT8626-25ML
Tributyrin (Glycerintributyrat), Sigma-Aldrich®
Tributyrin (Glycerintributyrat)
Formel: C₁₅H₂₆O₆
Siedepunkt: 305 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –70 °C
Dichte: 1.035 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009392
CAS-Nummer: 60-01-5
EINECS: 200-451-5
Merck Index: 12,09750