Tributyrin (Glycerintributyrat), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Tributyrin, Glyceryl tributyrate, Glycerol tributyrate, Propane-1,2,3-triyl tributyrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
91010-100ML 91010-25ML
SIAL91010-100MLEA 130 EUR
SIAL91010-100ML SIAL91010-25ML
Tributyrin (Glycerintributyrat), Sigma-Aldrich®
Tributyrin (Glycerintributyrat)
Formel: C₁₅H₂₆O₆
Siedepunkt: 305 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –70 °C
Dichte: 1.035 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009392
CAS-Nummer: 60-01-5
EINECS: 200-451-5
Merck Index: 12,09750