Tributyrin (Glycerintributyrat) 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Tributyrin, Glyceryl tributyrate, Glycerol tributyrate, Propane-1,2,3-triyl tributyrate
150881000
150882500
150880010
ACRO150881000EA
33.6
EUR
ACRO150881000
ACRO150882500
ACRO150880010
Tributyrin (Glycerintributyrat) 97%
Tributyrin (Glycerintributyrat)
Formel:
C₁₅H₂₆O₆ Siedepunkt: 305…310 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –75 °C Dichte: 1.0335 g/cm³ Flammpunkt: 173 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009392 CAS-Nummer: 60-01-5 EINECS: 200-451-5 Merck Index: 12,09750 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4330 to 1.4380 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Color scale | ≤70 APHA |
Identification | Passes test |
Specific gravity | (20°C) 1.032 to 1.035 |