2,3-Butandionmonoxim
Lieferant: Roth Carl
Synonyme: Diacetyl monoxime
3494.1 3494.2
ROTH3494.1EA 0 EUR
ROTH3494.1 ROTH3494.2
2,3-Butandionmonoxim
2,3-Butandionmonoxim
Formel: C₄H₇NO₂
Siedepunkt: 185 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 74 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002116
CAS-Nummer: 57-71-6
EINECS: 200-348-5