1-Cetylpyridiniumchlorid Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C0732-100G C0732-1KG
SIALC0732-100GEA 125 EUR
SIALC0732-100G SIALC0732-1KG
1-Cetylpyridiniumchlorid Monohydrat, Sigma-Aldrich®
1-Cetylpyridiniumchlorid Monohydrat
Formel: C₂₁H₃₈ClN·1H₂O
Schmelzpunkt: 77…83 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149977
CAS-Nummer: 6004-24-6
EINECS: 204-593-9
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,02041