Methylenblau Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Methylthioninium chloride hydrate, Basic Blue 9, 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium chloride hydrate, C.I. 52015, 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium chloride xhydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
66720-100G
66720-25G
66720-500G
SIAL66720-100GEA
140
EUR
SIAL66720-100G
SIAL66720-25G
SIAL66720-500G
Methylenblau Hydrat, Sigma-Aldrich®
Methylenblau Hydrat
Formel:
C₁₆H₁₈ClN₃S·xH₂O Molekulargewicht: 319.86 g/mol (anhy) |
MDL Number:
MFCD00150006 CAS-Nummer: 122965-43-9 EINECS: 200-515-2 |