Zirkonylchlorid Hydrat ≥99,99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Zirconium(IV) dichloride oxide hydrate, Zirconium dichloride oxide hydrate

M-Clarity™ quality level = MQ200

205028-10G 205028-50G
SIAL205028-10GEA 93.8 EUR
SIAL205028-10G SIAL205028-50G
Zirkonylchlorid Hydrat ≥99,99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Sigma-Aldrich®
Zirkonylchlorid Hydrat
Formel: Cl₂OZr·H₂O
MDL Number: MFCD00149897
CAS-Nummer: 15461-27-5
EINECS: 231-717-9
UN-Nummer: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 14,10184

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR