Zirkonylchlorid Octahydrat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A12342.0E A12342.22 A12342.36
A12342.0EEA 1220 EUR
A12342.0E A12342.22 A12342.36
Zirkonylchlorid Octahydrat ≥98%
Zirkonylchlorid Octahydrat
Purity: 98% CAS No.: 13520-92-8 Molecular Formula: ZrOCl2.8H2O Formula Weight: 322.25 (178.13anhy) Odour: Acidic Melting Point: 150° dec. UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00149898
Formel: Cl₂OZr·8H₂O
Schmelzpunkt: 150 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,91
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149898
CAS-Nummer: 13520-92-8
EINECS: 231-717-9
UN-Nummer: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 14,10184