L(+)-Lysin Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: L-(+)-Lysine, Hydrate, (S)-(+)-2,6-Diaminohexanoic acid monohydrate, (S)-(+)-Lysine monohydrate, L-Lysine hydrate, (S)-(+)-2,6-Diaminocaproic acid monohydrate, H-Lys-OH monohydrate, K monohydrate, H-Lys-OH·H₂O, Lys monohydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
L9037-100G L9037-1KG L9037-25G
SIALL9037-100GEA 792 EUR
SIALL9037-100G SIALL9037-1KG SIALL9037-25G
L(+)-Lysin Monohydrat, Sigma-Aldrich®
L(+)-Lysin Monohydrat
Formel: H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·H₂O
Molekulargewicht: 164.2 g/mol
Schmelzpunkt: 225
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00151035
CAS-Nummer: 39665-12-8
EINECS: 200-294-2