Zinkperchlorat Hexahydrat ≥99,997% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
44315.09 44315.18
44315.09EA 98.6 EUR
44315.09 44315.18
Zinkperchlorat Hexahydrat ≥99,997% (Metall-Basis)
Zinkperchlorat Hexahydrat
Purity: 99.997% CAS No.: 10025-64-6 Molecular Formula: Cl2O8Zn.6H2O Formula Weight: 372.37 (264.28anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.25 Refractive Index: 1.50 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 106° Merck Reference: 14,10148 UN No.: 1481 MDL No.: MFCD00150370
Formel: Cl₂O₈Zn·6H₂O
Molekulargewicht: 372.38 g/mol
Schmelzpunkt: 106
Dichte: 2.25
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150370
CAS-Nummer: 10025-64-6
EINECS: 237-122-0
UN-Nummer: 1481
ADR: 5.1 II
Merck Index: 14,10148