Kupfer(II)perchlorat Hexahydrat, Reagenzqualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
11651.18 11651.30
11651.18EA 62.2 EUR
11651.18 11651.30
Kupfer(II)perchlorat Hexahydrat, Reagenzqualität
Kupfer(II)perchlorat Hexahydrat
CAS No.: 10294-46-9 Molecular Formula: Cu(ClO4)2.6H2O Formula Weight: 370.53 (262.44anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.23 Refractive Index: 1.505 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless Melting Point: 82° Solubility: Soluble in water, methanol, ethanol, acetic acid, acetic anhydride, and acetone Merck Reference: 14,2647 UN No.: 1481 MDL No.: MFCD00149666
Formel: Cl₂CuO₈·6H₂O
Schmelzpunkt: 82 °C
Dichte: 2,23
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149666
CAS-Nummer: 10294-46-9
EINECS: 237-391-4
UN-Nummer: 1481
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,2647