Ytterbiumtrinitrat Pentahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Ytterbium (III) nitrate pentahydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
217220-25G
217220-5G
SIAL217220-25GEA
452
EUR
SIAL217220-25G
SIAL217220-5G
Ytterbiumtrinitrat Pentahydrat, Sigma-Aldrich®
Ytterbiumtrinitrat Pentahydrat
Formel:
N₃O₉Yb·5H₂O Molekulargewicht: 449.13 |
MDL Number:
MFCD00149883 CAS-Nummer: 35725-34-9 EINECS: 237-384-6 UN-Nummer: 1477 ADR: 5.1 III |