Europiumtrinitrat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Europium (III) nitrate hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
254061-10G
254061-1G
SIAL254061-10GEA
617
EUR
SIAL254061-10G
SIAL254061-1G
Europiumtrinitrat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Europiumtrinitrat Hydrat
Formel:
EuN₃O₉·xH₂O |
MDL Number:
MFCD00149698 CAS-Nummer: 100587-95-9 EINECS: 233-380-3 UN-Nummer: 1477 ADR: 5.1,III |