Europiumtrinitrat Hydrat ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Europium (III) nitrate hydrate

11296.06 11296.14
11296.06EA 266 EUR
11296.06 11296.14
Europiumtrinitrat Hydrat ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Europiumtrinitrat Hydrat

Purity: 99.99% CAS No.: 100587-95-9 Molecular Formula: Eu(NO3)3.xH2O (x≈6) Formula Weight: 337.97(anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Appearance: Colourless to pink Melting Point: 85° Merck Reference: 14,3904 UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00149700

Formel: EuN₃O₉·xH₂O
Schmelzpunkt: 85 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149698
CAS-Nummer: 100587-95-9
EINECS: 233-380-3
UN-Nummer: 1477
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,3904

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR